Écran facial Plus
Fournisseur: Portwest
PW96CLR
PRTWPW96CLREA 19.3 EUR InStock
PRTWPW96CLR
Écran facial Plus
Écrans de protection
Cet écran facial protège contre les éclaboussures de métal en fusion et les projections de solides chauds.
  • Protection frontale comprenant une visière en polycarbonate transparent avec un bord en aluminium
  • Protège des impacts, des éclaboussures de métal et des projections solides chaudes
  • Convient à une large gamme d'applications
  • Réglage de la taille à l'aide d'un rochet pour un ajustement facile
  • Remplacement simple et sûr de la visière
  • Le sac de vente au détail facilite la présentation pour la commercialisation
Protection faciale frontale et latérale supérieure. Ajustement à rochet pour un réglage confortable. Visière de remplacement disponible (PW99).
Certifications: ANSI/ISEA Z87 +.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité