Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Forestry safety helmet, combi kit, PW98

Fournisseur: Portwest
PW98ORR
PRTWPW98ORREA 45.2 EUR InStock
PRTWPW98ORR
Forestry safety helmet, combi kit, PW98
Casques Casques de sécurité
This professional head protection kit comes compete with visor hearing protection, sun peak and neck guard (ABS helmet, mesh visor, ABS/polystyrene ear muffs).

  • Class1 optics and high tech design provide good visibility and full face protection
  • Kit is completed with a reinforced visor holder, increasing the stability of the helmet
  • Ear protection: SNR23dB

Colour: Orange

Certifications: EN 397, EN 352-3, EN 166 3B, EN 1731

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité