Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

High visibility two tone jacket, Classic S462

Fournisseur: Portwest
S462YERXL
PRTWS462YERXLEA 59.7 EUR InStock
PRTWS462YERXL
High visibility two tone jacket, Classic S462
Tenue de travail
Modern jacket made of 300D Oxford weave polyester. The PU coating makes the fabric durable and waterproof. The water- and stain-repellent coating on the outside helps to keep the garment clean.

  • Zip front fastening, fold away hood
  • Two front pockets, concealed phone pocket
  • Reflective tape (5 cm)
  • Adjustable cuffs

Designed to keep you warm and dry, this item provides maximum visibility and is suitable for all weather conditions. With polyester lining.

Weight: 190 g/m² (without lining)

Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (3-1)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité