Tablier à bavette en coton
Fournisseur: Portwest
S840BKR
PRTWS840BKREA 12.3 EUR InStock
PRTWS840BKR
Tablier à bavette en coton
Vêtements à usage unique
Fabriqué en tissu 100 % coton pour plus de confort et de respirabilité.
  • Col réglable pour un ajustement sûr
  • Attaches anti-emmêlement pour une tenue sûre
Le tablier à bavette en coton mesure 720×950 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité