Chemical kit, 50 L, PW® spill, SM91
Fournisseur: Portwest
SM91YER
PRTWSM91YEREA 204 EUR InStock
PRTWSM91YER
Chemical kit, 50 L, PW® spill, SM91
Matériaux absorbants
This kit can be used in exterior and interior environments. Reinforced construction of pads and socks allow retention of harmful substances such as acids and solvents.
Certifications: BS 7959-1, BS 7959-3.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité