Sleeve protectors, BizTex® Microporous type PB[6], ST43
Fournisseur: Portwest
ST43WHR
PRTWST43WHREA 121 EUR InStock
PRTWST43WHR
Sleeve protectors, BizTex® Microporous type PB[6], ST43
Vêtements à usage unique
The ST43 sleeve cover is breathable for wearer comfort. Elasticated at both ends to ensure no liquids or airborne particles can penetrate the barrier, this product has a much more relaxed fit.
  • Made of breathable microporous polypropylene/polyethylene
Certifications: This fabric conforms to EN 14126 biological protection and EN 1149-1 anti-static protection, EN 13034 Type PB [6].
Attention: Do not iron and wash.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité