Shoe covers, BizTex® Microporous type PB[6]
Fournisseur: Portwest
ST44WHR
PRTWST44WHREA 160 EUR InStock
PRTWST44WHR
Shoe covers, BizTex® Microporous type PB[6]
Vêtements à usage unique
These protective overshoes are designed for use in all work environments where shoes or floors need protecting. Elastic finish to top of shoe ensures a secure fit.
  • Made of microporous polypropylene/polyethylene
Certifications: This fabric conforms to EN 14126 biological protection and EN 1149-1 anti-static protection, EN 13034 Type PB [6].
Attention: Do not iron and wash.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité