Welding boot cover, SW32
Fournisseur: Portwest
SW32TAR
PRTWSW32TAREA 19.7 EUR InStock
PRTWSW32TAR
Welding boot cover, SW32
Tenue de travail
Boot cover made of split cowhide leather. The strong material protects the feet and lower legs when welding and is designed to last in the toughest environments.
  • Class 2 welding protection
  • Designed with a comfort fit
  • Designed to be worn in a tough work environment
Certifications: EN ISO 11611 Class 2 A1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité