Adapter kit
Fournisseur: Cytiva
PSA410
PSA410EA 45.38 EUR InStock
PSA410
Adapter kit
Alimentations électriques
Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
Note that this adaptor kit is not CE compliant.
Informations de commande: Supplied with Allen wrench.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female) 1 KIT PSA410
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité