Quin 2 potassium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Q0501-10MG
Q0501-10MGEA 533 EUR InStock
Q0501-10MG
Quin 2 potassium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Quin 2 potassium salt hydrate
Calcium-specific chelator and indicator. Upon binding calcium there is a shift in the UV spectrum and an enhancement of fluorescence.
Formule: C₂₆H₂₇N₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167201
Numéro CAS: 149022-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbfaac3c13eb4d19a83a89b2d5d36cdf0482299&vid=e4c080b0a0515da0b5706f56e13d937a241d1fd5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité