Total Residual Chlorine-WP, (CRM), Supelco®
Fournisseur: Merck
QC1065-2ML
QC1065-2MLEA 62.6 EUR InStock
QC1065-2ML
Total Residual Chlorine-WP, (CRM), Supelco®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité