Trace Metals 1-WP, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
QC1132-20ML
QC1132-20MLEA 68 EUR InStock
QC1132-20ML
Trace Metals 1-WP, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Analytes:
Aluminium; Arsenic; Beryllium;
Cadmium; Chromium; Cobalt; Copper;
Iron; Lead; Lithium;
Manganese; Mercury; Nickel;
Selenium; Vanadium; Zinc
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité