Multi-element standard, Anions whole volume, certified reference materials (CRMs), for ion chromatography (IC), Supelco®
Fournisseur: Merck
QC3364-500ML
QC3364-500MLEA 104 EUR InStock
QC3364-500ML
Multi-element standard, Anions whole volume, certified reference materials (CRMs), for ion chromatography (IC), Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Attention: Storage temperature: 2 to 8 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité