Anti-Feline Immunoglobulin Mouse monoclonal antibody unconjugated
Fournisseur: QED Bioscience
14203
QEDB14203EA 405 EUR InStock
QEDB14203
Anti-Feline Immunoglobulin Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Feline Immunoglobulin
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité