Anti-Gentamicin Mouse monoclonal antibody unconjugated
Fournisseur: QED Bioscience
16101
QEDB16101EA 405 EUR InStock
QEDB16101
Anti-Gentamicin Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Gentamicin
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité