Anti-HB Mouse monoclonal antibody unconjugated
Fournisseur: QED Bioscience
19002
QEDB19002EA 405 EUR InStock
QEDB19002
Anti-HB Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HB (hemoglobin)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité