Anti-Cyclic GMP Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
28102
QEDB28102EA 513 EUR InStock
QEDB28102
Anti-Cyclic GMP Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyclic GMP
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité