Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
34002
QEDB34002EA 473 EUR InStock
QEDB34002
Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TYMS (thymidylate synthetase)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité