Anti-Interleukin-1 Receptor (IL-1R) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
40101
QEDB40101EA 385 EUR InStock
QEDB40101
Anti-Interleukin-1 Receptor (IL-1R) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin-1 Receptor (IL-1R)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité