Anti-Shank 2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
56466
QEDB56466EA 492 EUR InStock
QEDB56466
Anti-Shank 2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Shank 2
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité