Anti-Piccolo Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
56496
QEDB56496EA 482 EUR InStock
QEDB56496
Anti-Piccolo Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Piccolo
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité