Puregene RBC and Cell Lysis Solutions
Fournisseur: QIAGEN
158908
QIAG158908EA 0 EUR InStock
QIAG158908
Puregene RBC and Cell Lysis Solutions
Buffers Tampons d'extraction
For purification of archive-quality DNA from a wide range of sample types.
  • Archive-quality DNA for long-term storage
  • Reproducible DNA purification
  • Convenient, scalable purification procedure
Puregene Accessories used in combination with Puregene Kits enable purification of high-molecular-weight (100–200 kb) DNA suitable for archiving. The scalable purification procedure gently removes contaminants and inhibitors and allows large-volume samples to be purified for use as long-term references.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité