Volumetric Flasks, Class A, Glass
Fournisseur: QUALITY LAB ACCESSORIES
VOLFLK-09
QLAAVOLFLK-09EA 337 EUR InStock
QLAAVOLFLK-09
Volumetric Flasks, Class A, Glass
Ballons Fioles jaugées
These volumetric flasks are Class A calibrated to contain and to deliver.
  • Both 20 and 37 °C flasks are available
Can be used in all dissolution applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité