Quantus® Protect, Cleanroom Coats with Zip Closure and Pockets
Fournisseur: VWR Collection
QNTS081-3PTWH0XLIDEA 0 EUR InStock
QNTS081-3PTWH0XLID
Quantus® Protect, Cleanroom Coats with Zip Closure and Pockets
Tenue de travail
These coats have both zipper and pockets.
  • Hanger in collar
  • Stitched collar patch with labe
  • Antistatic knitted cuffs
  • One breast pocket and two hip pockets
  • Two way zip in front
The coats contain press studs on left breast for PES clipband and also lap seams for tight and secure seam-enclosure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité