Condenser, jacketed
Fournisseur: QVF LABORTECHNIK GMBH
GSG0107303
QVFLGSG0107303EA 742 EUR InStock
QVFLGSG0107303
Condenser, jacketed
Condenseurs
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité