Screw caps for GL 18
Fournisseur: QVF LABORTECHNIK GMBH
HAA6011102
QVFLHAA6011102EA 0 EUR InStock
QVFLHAA6011102
Screw caps for GL 18
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Made of the most corrosion resistant, red coloured material PBT.
The cap with the bore are used as connecting cap and the cap without bore are used as sealing cap to close not engaged connections.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité