Adapters with screw thread and standard gound joint cone
Fournisseur: QVF LABORTECHNIK GMBH
VBS0101404
QVFLVBS0101404EA 0 EUR InStock
QVFLVBS0101404
Adapters with screw thread and standard gound joint cone
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Connecters, ground cone with thread and screw cap, can be used to assemble the thermometers without ground joint. The seal is part of delivery.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité