Sodium chlorure solution 5 M, stérile
Fournisseur: G Bioscienes
R006
R006EA 91.2 EUR InStock
R006
Sodium chlorure solution 5 M, stérile
Sodium chlorure
A sterile solution of 5M sodium chloride prepared with ACS Grade sodium chloride.
Formule: NaCl
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité