Ammonium acétate solution 5M
Fournisseur: G Bioscienes
R012
R012EA 120 EUR InStock
R012
Ammonium acétate solution 5M
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a80b41aae3d45f9440d931003e5299b07279d3a&vid=3644375d8ee47ec22264f175bd0d51c46214843e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité