Molecular biology kit universel
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
R033
R033EA 610 EUR InStock
R033
Molecular biology kit universel
Molecular Biology Kit
Molecular biology universal kit, contains 25 ml each of ammonium acetate, calcium chloride, EDTA, lithium acetate, magnesium chloride, potassium acetate, potassium chloride, SDS, sodium chloride, TE, Tris pH 7,0 and Tris pH 8,0
All the reagents in the kit are certified DNase- and RNase-free.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f18414f2f2530dfdf0edf065728ac8c2f1fff8ad&vid=3a198f3378aaa3d55d7de59c7ee1265443a73531&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a80b41aae3d45f9440d931003e5299b07279d3a&vid=3644375d8ee47ec22264f175bd0d51c46214843e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité