Reactive Red 120, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
R0378-50G
R0378-50GEA 118 EUR InStock
R0378-50G
Reactive Red 120, Sigma-Aldrich®
Reactive Red 120
Reactive Red 120 is a triazine-based azo dye.
Formule: C₄₄H₂₄Cl₂N₁₄Na₆O₂S₆
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00132157
Numéro CAS: 61951-82-4
EINECS: 263-351-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9c6865149c67f6ed48466f7971e802c1d77900c&vid=c9c6865149c67f6ed48466f7971e802c1d77900c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red to Brown
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Red
Solubility (Form), 1 mg/ml, 50% EtOH Solution
Carbon ≥18.0 %
Nitrogen ≥6.7 %
Sodium (Na) ≥8 %
Dye Content ≥50 %
Recommended Retest Period 6 Years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité