D(-)-Sorbitol solution 1 M
Fournisseur: G Bioscienes
R038
R038EA 77.7 EUR InStock
R038
D(-)-Sorbitol solution 1 M
D(-)-Sorbitol
Quality DNase and RNase free reagent solution for yeast research.
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f18414f2f2530dfdf0edf065728ac8c2f1fff8ad&vid=3a198f3378aaa3d55d7de59c7ee1265443a73531&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité