Adenosine-5’-Triphosphate (ATP) 100 mM en solution aqueuse ≥99% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
R0441
R0441EA 42.86 EUR InStock
R0441
Adenosine-5’-Triphosphate (ATP) 100 mM en solution aqueuse ≥99% pour la biologie moléculaire
Adenosine-5’-Triphosphate (ATP solution)
ATP (adenosine 5'-triphosphate) is an extremely stable nucleotide, and it is supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. This nucleotide is used in different molecular biology applications, and it has greater than 99% purity.
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Functionally tested in in vitro transcription
  • High stability – stable for two years at -20 °C and after multiple freeze-thaw cycles
Applications: in vitro transcription, aRNA synthesis, siRNA synthesis, RNA amplification, Ligation, Phosphorylation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité