Reichstein's substance S ≥98%
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
R0500-1G
R0500-1GEA 63.4 EUR InStock
R0500-1G
Reichstein's substance S ≥98%
Cortexolone
Formule: C₂₁H₃₀O₄
Point de fusion: 208 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003662
Numéro CAS: 152-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥98 %
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity)
50 mg/mL, EtOH
Clear
Recommended Retest Period 6 Years
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité