Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
R0862
R0862EA 200 EUR InStock
R0862
Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité