Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Pig Pepsin (from Stomach)

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

R2283-100ML R2283-15ML
R2283-100MLEA 194 EUR InStock
R2283-100ML R2283-15ML
Pig Pepsin (from Stomach)
Enzymes
Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohistochemistry (IHC), most commonly used fixatives such as formalin mask tissue antigens (cellular, membrane, and nuclear) by their intrinsic crosslinking. This masking results in poor or no staining in IHC. Pepsin digestion of FFPE tissue sections improves accessibility of antibodies to tissue antigens. Ready to use pepsin reagent, antigen retriever has been used for antigen unmasking in immunohistochemistry.

  • Antigen Retriever
  • GHS 7


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..