Reticulocyte stain, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
R4132-120ML
R4132-120MLEA 158 EUR InStock
R4132-120ML
Reticulocyte stain, Sigma-Aldrich®
Reticulocyte stain
Utilizes New Methylene Blue for the identification of reticulocytes in blood films.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité