Rose bengal diacetate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
R8401-5MG
R8401-5MGEA 276 EUR InStock
R8401-5MG
Rose bengal diacetate, Sigma-Aldrich®
Rose bengal diacetate
A cell-permeable generator of singlet oxygen.
Formule: C₂₄H₈Cl₄I₄O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 61738-01-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab8ec578b70d3b568dc9138560283e08f5bc9a9b&vid=251ed10a1d03c6a9f5f6952a53eedf127d0871d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité