pO₂ Electrode for ABL700 Series Analysers
Fournisseur: RADIOMETER CLINICAL PRODUCTS
945-613
RADC945-613EA 1479.03 EUR InStock
RADC945-613
pO₂ Electrode for ABL700 Series Analysers
Électrodes Électrodes, autres
The pO₂ electrode (E799) is an amperometric electrode which consists of a silver anode, platinum cathode and Ag/AgCl reference band, all protected by an electrode jacket which is filled with electrolyte solution.
At the tip of the electrode jacket an oxygen-permeable membrane protects the Pt cathode from protein contamination and is covered on the inner side with Pt-black.
The electrode chain is polarised with constant voltage of −630 mV.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité