Pointes de pipettes, LTS®, pour pipettes Rainin
Fournisseur: RAININ
30389292 RC-L10 RC-L250 RC-L300 RC-L20ML SS-L300 SS-L300S RC-L10MLS RC-L20MLS SR-L250 SS-L10 SS-L250S 30389222 30389224 30389251 30389252 RC-L10/10 RC-L1200 30389227 30389229 30389244 30389246 30389214 30389216 SS-L1000 SR-L300S SR-L300 SS-L1000S SR-L250S SR-L10S SR-L1000S SR-L1000 SR-L10 SR-L1200S 30389220 RC-L250/10 RC-L2000 RC-L1000/10 30389249 30389253 17007086
613-4711EA 69.25 EUR InStock
613-4711 613-4756 613-4758 RAINRC-L300 RAINRC-L20ML RAINSS-L300 RAINSS-L300S RAINRC-L10MLS RAINRC-L20MLS RAINSR-L250 RAINSS-L10 RAINSS-L250S RAIN30389222 RAIN30389224 RAIN30389251 RAIN30389252 RAINRC-L10/10 RAINRC-L1200 RAIN30389227 RAIN30389229 RAIN30389244 RAIN30389246 RAIN30389214 RAIN30389216 RAINSS-L1000 RAINSR-L300S RAINSR-L300 RAINSS-L1000S RAINSR-L250S RAINSR-L10S RAINSR-L1000S RAINSR-L1000 RAINSR-L10 RAINSR-L1200S RAIN30389220 RAINRC-L250/10 RAINRC-L2000 RAINRC-L1000/10 RAIN30389249 RAIN30389253 RAIN17007086
Pointes de pipettes, LTS®, pour pipettes Rainin
Pointes de pipettes
Ces pointes à paroi fine sont conçues pour une utilisation avec les pipettes RAININ Pipet-Lite, Pipet-Plus et EDP3-Plus en association avec le système d'éjection d'embout LTS LiteTouch. Les pointes de 1200 µl sont spécialement conçues pour une utilisation avec les pipettes multicanaux. Leur conception unique empêche la formation de gouttes et élimine la nécessité de tout contact avec la pointe entre les distributions. Les pointes sont disponibles dans différentes options de conditionnement.
  • En PP vierge, stériles ou non stériles
  • Les pointes à orifice large (1,5 mm) minimisent les forces de cisaillement sur les échantillons délicats et résistance de débit pour les échantillons visqueux
  • Les pointes à longueur étendue (102 mm) atteignent la partie inférieure des blocs, des flacons hauts, des flacons, des tubes de 100 mm, etc.
  • Les pointes à faible rétention comportent une surface de pointe ultra-hydrophobe qui minimise la rétention de liquides ; idéales pour le pipetage de protéines, d'enzymes et d'ADN
  • Les pointes de 20 ml comportent des graduations
En vrac
- Conditionnés en sachets à fermeture à glissière
- Très économiques
Portoirs avec couvercle amovible
- Le fond étanche et les couvercles surplombants protègent les pointes de la poussière, de la saleté et des micro-organismes
- Le couvercle à deux positions permet l'autoclavage avec le couvercle en position de ventilation
- La construction d'étagère robuste permet un chargement facile des pointes avec des pipettes monocanal et multicanaux
Recharges individuelles Green-Pak® et recharges Green-Pak® SpaceSaver®
- Recharges respectueuses de l'environnement pour portoirs ; moins de déchets en plastique
- Les recharges contiennent 96 pointes en format 8×2, scellées dans une coquille en plastique recyclable PET code 1
- Chaque recharge est entièrement scellée pour protéger les pointes ; les mains et les doigts ne contactent jamais les pointes lors du chargement
- Les systèmes SpaceSaver® sont fournis avec huit ou dix recharges empilées
- Les recharges SpaceSaver® sont conditionnées dans une gaine PET code 1 qui fonctionne comme un distributeur de pointes automatique qui aligne et recharge un portoir vide avec 96 pointes à la fois
Portoirs StableStak™
- 960 pointes dans cinq portoirs doubles de 96 pointes
- Plateaux solides et plats pour un chargement uniforme des pointes
- Idéal pour le pipetage multicanaux dans des environnements à haute production
- Gain de temps, d'espace et réduction des déchets plastiques
StableRak™
- 192 pointes dans un double portoir de 96 pointes
- Chaque StableRak™ contient 192 pointes dans un même portoir au lieu de deux
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité