Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Auramine O solution, FLUO-RAL

Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)

362325-0500
RALA362325-0500EA 57.9 EUR InStock
RALA362325-0500
Auramine O solution, FLUO-RAL
Auramine O
Fluo-RAL Auramin is used for the detection of mycobacteria, also called AFB (Acid-Alcohol-FastBacilli), through a fluorescence staining technique according to Degommier. Fluo-RAL Auramine colours mycobacteria fluorescent green-yellow.

Used in Fluo-RAL Kit Ref 359000

Kit Fluo-RAL offers a rapid method for the identification of mycobacteria or Acid Fast Bacilli (AFB). The penetration by the discolouring agent of the highly specific structure of the wall is hardly possible.

This property enables the AFB to retain the fluorescent yellow-green colour of the auramine after discolouration with acid and alcohol. The other non-acid-alcohol-resistant bacteria and cell elements are counter-stained red thanks to Thiazine Red.


Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité