Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Cryoboxes, PC, with 2D Barcode and Grids

Fournisseur: RATIOLAB
5150053
RATI5150053EA 0 EUR InStock
RATI5150053
Cryoboxes, PC, with 2D Barcode and Grids
Boîtes Boîtes pour cryotubes
This cryoboxes made of high quality colored polycarbonate (PC) which is used to store the Cryo-Tubes 2D.

  • For use with liquid nitrogen
  • Numerically coded
  • Stackable for safe transport
  • Autoclavable
  • Temperature-resistant from –190 °C to +121 °C

This has automatic identification of each box and its positioning through laser engraved Code 128 on the side of the lower part of the rack and 2D datamatrix code, on the bottom of the box.

Informations de commande: Scanner and software on request.

Information de livraison: Each pack of boxes is supplied withMore Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..