Cryoboxes
Fournisseur: RATIOLAB
5160035 5160036
RATI5160035EA 43.3 EUR InStock
RATI5160035 RATI5160036
Cryoboxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité