Portoirs pour poste de travail, PP
Fournisseur: RATIOLAB
5300100
RATI5300100EA 51.3 EUR InStock
RATI5300100
Portoirs pour poste de travail, PP
Portoirs Portoirs pour cryotubes
The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
Made of high quality polypropylene with non-slip feet to stand safely on laboratory benches.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité