Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur verte. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 9 x 9. Pour tube 13 mm. 1 * 5 Pce
Fournisseur: RATIOLAB
Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur verte. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 9 x 9. Pour tube 13 mm. 1 * 5 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur verte. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 9 x 9. Pour tube Ø 13 mm. 1 * 5 Pce RATI5320013 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou