Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur rouge. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 7 x 7. Pour tube 17 mm. 1 * 5 Pce
Fournisseur: RATIOLAB
Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur rouge. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 7 x 7. Pour tube 17 mm. 1 * 5 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cryo Boîtes Ratiolab ® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur rouge. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 7 x 7. Pour tube Ø 17 mm. 1 * 5 Pce RATI5320312 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou