Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur bleue. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube 19 mm. 1 * 5 Pce
Fournisseur: RATIOLAB
Cryo Botes Ratiolab avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylne, couleur bleue. Rglable en hauteur de 50 mm 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube 19 mm. 1 * 5 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur bleue. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube Ø 19 mm. 1 * 5 Pce RATI5320414 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou