Containers, multi-purpose, with screw caps
Fournisseur: RATIOLAB
5921183
RATI5921183EA 87.9 EUR InStock
RATI5921183
Containers, multi-purpose, with screw caps
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Made of PP with red screw-cap.
  • Multi-purpose
  • Ideal for the clinical routine
  • Good chemical and temperature resistance
Suitable for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité