Sacs pour déchets biologiques dangereux
Fournisseur: RATIOLAB
7002100 7002150 7002200 7002300
RATI7002100EA 277 EUR InStock
RATI7002100 RATI7002150 RATI7002200 RATI7002300
Sacs pour déchets biologiques dangereux
Sachets Sacs à déchets
These disposable waste bags are made from strong PP film with a broad seam at the bottom. Intended for the sterilisation and disposal of hazardous and contaminated labware.
  • Rectangle white indicator patch field turns into dark when autoclaved
  • Bags must not be completely closed while autoclaving
Available with biohazard sticker and safety imprint in English, German, French and Spanish language.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité