Autoclavable Bags, Biohazard
Fournisseur: RATIOLAB
7003220
RATI7003220EA 456 EUR InStock
RATI7003220
Autoclavable Bags, Biohazard
Sachets Sacs à déchets
Autoclavable PP bags for the disposal of contaminated labware.
  • Distinctive red colour for easy identification
  • Rectangle white indicator patch field turns into dark when autoclaved
  • BIOHAZARD symbol and safety imprint in German, English and French language
  • Autoclavable at 134 °C (20 minutes)
Attention: The bag must not be completely closed when autoclaving.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité